Learn More
GIGYF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24790-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16883285
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The function of this protein remains unknown.
Specifica
Specifica
GIGYF2
Polyclonal
Unconjugated
GIGYF2
GIGYF2, GYF2, KIAA0642, PARK11, PERQ2, PERQ3, TNRC15
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26058
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6Y7W6
GIGYF2
GIGYF2 Fusion Protein Ag20329
20 μL