Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL)
For prevention of bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria
Specifica
Concentrazione | 100 X |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | Antibiotic |
Sterilità | Sterile-filtered |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Descrizione
Penicillin was originally purified from fungi Penicillium that acts by interfering directly with turnover of bacterial cell wall and indirectly by triggering release of enzymes that alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to 30S subunit of bacterial ribosome, leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria.
- Contains 10,000 units/mL of penicillin
- 10,000μg/mL of streptomycin in a 10 mM citrate buffer (for pH stability)
Specifica
100 X | |
Antibiotic | |
Sterile-filtered |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Prevention of Cell Culture Contamination |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
- Penicillin-Streptomycin, liquid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: streptomycin sulphate