Learn More
Gibco™ Biglie Lab Armor™
Biglie in metallo piccole e non uniformi costituite da una lega termica metallica a secco, da usare per sostituire l'acqua nei bagni d'acqua o il ghiaccio nei cestelli portaghiaccio
Specifica
Tipo di profilo Reflective, Inert, Smooth
Content And Storage Storage conditions: 15 – 30°C
Shipping conditions: Ambient
Gamma di temperatura -80°C to +180°C
Tipo Bead
Green Features Energy efficient
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Mantiene una temperatura uniforme meglio dell'acqua, trasferendo il calore più lentamente
  • Può rimanere “sempre acceso” e pronto per l'uso
  • Flaconi e provette rimangono in posizione senza necessità di rack, pesi e galleggianti
  • Elimina la necessità della manutenzione del bagno d'acqua, quali svuotamento, pulizia e successivo riempimento
  • Nessun rischio di contaminazione da acqua stagnante nel bagno ad acqua
  • Senza condensa intorno ai tappi e ai flaconi di incubazione rimossi dal bagno a secco
  • Ecologica alternativa all'acqua
  • Maggior risparmio energetico rispetto all'acqua
  • Minore assorbimento di energia durante il funzionamento a 37 e 65 °C
  • In materiale riciclabile che può essere pulito con etanolo, eliminando la necessità di germicidi per bagno che possono danneggiare l'ambiente
  • Conservazione da 15 a 30 °C (spedizione a temperatura ambiente)
Specifica
Specifica
Reflective, Inert, Smooth
-80°C to +180°C
Energy efficient
Room Temperature
Storage conditions: 15 – 30°C
Shipping conditions: Ambient
Bead
Gibco™
5 mm poly-disperse
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Nitrobenzoyl chloride
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.