Learn More
Gibco™ HEPES (1M)
A zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media
219.00CHF
Specifica
Materiale o nome chimico | Zwitterionic Organic Chemical Buffer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatin Biology |
Forma fisica | Liquid |
Tipo di soluzione | Buffer |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12509079
![]() |
Gibco™
15630080 |
100 mL |
219.00CHF
100mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2-ethane sulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media
- The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator
- A good buffering choice for many cell culture systems because it is membrane impermeable, has limited effect on biochemical reactions, is chemically and enzymatically stable
- It also has very low visible and UV light absorbance
- Store at 2°C to 8°C
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
Specifica
Zwitterionic Organic Chemical Buffer | |
Liquid | |
Sterile | |
Biochemical |
Chromatin Biology | |
Buffer | |
Sterile-filtered |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Storage conditions: 2 – 8°C
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 24 months from date of manufacture
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.