Learn More
Gibco™ Amphotericin B
Formulation of amphotericin B with sodium deoxycholate as an emulsifying agent to maintain the suspension
Specifica
Concentrazione | 0.25 to 2.5 μg/mL |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | Antifungal |
Da utilizzare con (applicazione) | Prevention of Cell Culture Contamination |
Linea di prodotti | Fungizone™ |
Descrizione
- Prevents growth of fungi by causing an increase in fungal plasma membrane permeability
- Gibco™ Fungizone™ Antimycotic is used to prevent contamination of cell cultures by yeast and multicellular fungi
- Contains 250μg of amphotericin B and 205μg of sodium deoxycholate per mL of distilled water
- Recommended working concentration ranges from 0.25 to 2.50μg/mL
Specifica
0.25 to 2.5 μg/mL | |
Antifungal | |
Fungizone™ |
Liquid | |
Prevention of Cell Culture Contamination | |
Dry Ice |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 4-Morpholinoacetophenone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-Morpholinoacetophenone