Learn More
Gibco™ DPBS con calcio e magnesio
Per l'uso con una varietà di applicazioni per colture cellulari, quali il lavaggio delle cellule prima della dissociazione, il trasporto delle cellule o dei campioni di tessuto, la diluizione delle cellule per il conteggio e la preparazione dei reagenti
Specifica
Additivo | No Sodium Pyruvate |
---|---|
Classificazione | Animal Origin-Free |
Diluizione | 1 X |
Linea di prodotti | Gibco™ |
Product Type | DPBS |
Descrizione
Le formulazioni saline con tampone fosfato (DPBS) Dulbecco con calcio e magnesio in genere sono utilizzate come mezzo di trasporto o per la preparazione dei reagenti. Questo DPBS viene modificato come segue: con calcio e magnesio; senza rosso fenolo. È disponibile la formulazione completa.
- Non di origine animale
- Confezione ecologica
Coltura cellulare, coltura di cellule di mammiferi
Order Info
Condizioni di spedizione: Temperatura ambiente
Specifica
No Sodium Pyruvate | |
1 X | |
DPBS | |
Washing Cells Before Dissociation, Transporting Cells or Tissue Samples, Diluting Cells for Counting, and Preparing Reagents | |
No Phenol Red | |
Liquid |
Animal Origin-Free | |
Gibco™ | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | |
7.0 to 7.2 | |
Sterile-filtered | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.