Learn More
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic (100X)
Solution contains penicillin, streptomycin, and Gibco Amphotericin B to prevent cell culture contamination.
Specifica
Concentrazione | 100 X |
---|---|
Culture Type | Mammalian Cell Culture |
Forma | Liquid |
Product Type | Antibiotic-Antimycotic |
Sterilità | Sterile-filtered |
Descrizione
Gibco™ Antibiotic-Antimycotic is used to prevent bacterial and fungal contamination. This solution contains 10,000 units/mL of penicillin, 10,000 μg/mL of streptomycin, and 25 μg/mL of Gibco Amphotericin B. The antibiotics penicillin and streptomycin prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria. Amphotericin B prevents fungal contamination of cell cultures due to its inhibition of multi-cellular fungus and yeast.
Penicillin was originally purified from the fungus Penicillium and acts by interfering directly with the turnover of the bacteria cell wall and indirectly by triggering the release of enzymes that further alter the cell wall. Streptomycin was originally purified from Streptomyces griseus. It acts by binding to the 30S subunit of the bacterial ribosome leading to inhibition of protein synthesis and death in susceptible bacteria. Amphotericin B is an antifungal agent that prevents the growth of fungi and yeast by causing an increase in fungal plasma membrane permeability.
Order Info
Shipping Condition: Dry Ice
Specifica
100 X | |
Liquid | |
Sterile-filtered |
Mammalian Cell Culture | |
Antibiotic-Antimycotic | |
Sterile-filtered |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
- 1,2-Diaminopropane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Diaminopropane