Learn More
Gibberellic Acid A4+A7, 90%
132.00€ - 380.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Gibberellic Acid A4+A7 |
---|---|
Tipo | Gibberellic Acid A4+A7 |
Forma fisica | Powder |
Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
Punti di ebollizione | 582°C |
Informazioni di solubilità | Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
Percent Purity | 90% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15418109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.03 |
1 g |
132.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15428109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.06 |
5 g |
380.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Gibberellic Acid A4+A7 | |
Powder | |
582°C | |
90% |
Gibberellic Acid A4+A7 | |
>110°C (230°F) | |
Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C