Learn More
Liebherr™ GGU Series Table-Height Static Freezers
Suitable for under-worktop installation. Liebherr™ GGU Series Table-Height Static Freezers are simple, reliable freezers with evaporator plate shelves, electronic controls, digital display and temperature alarm. Available with shelves only, with wire bins or with solid drawers.
Marque:  Liebherr™ GGU 1550
1048.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12058281
  • 1490.00€ / 1 pièce
Illuminer les voies des protéines
Utilisez le code promo 24148 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Static plate-evaporator system: Ensures freezing capacity close to the product for very simple and reliable freezing
  • Electronic Controls with Digital Temperature Display: Provides easy-to-use controls without opening the door, with a visual and audible temperature alarm
  • Doors with reversible hinges: Designed for intensive use with ergonomic, easy to grasp handles
  • Efficient refrigeration system: Reduces energy consumption and operating costs with premium-quality components
  • Environmentally friendly refrigerant: Minimal greenhouse effect and no ozone depletion potential with outstanding energy efficiency
Spécification
Spécification
133 L (filet)
HardLine avec poignée Slimline
Droite interchangeable
4 bacs
24 kg
Serrure
Steel
Polystyrol blanc moulé
Acier inoxydable
Alarme de température, pieds réglables
61,5 x 60 x 83 (P x l x H)
0,724 kWh / 24 h
220/240 V
60 w
39 kg
-9°C à -26°C
1
Bac pour fils
Plaques 4 évaporateurs
Manuel
R 600a
Acier inoxydable
Numérique, externe
Électronique
44,3 x 47,4 x 67,6 (P x l x H)
Compartiments :3 x 15 cm ; 1 x 17 cm
0,6 A
50 Hz
42 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis