Learn More
Alfa Aesar™ GGTI-2147
Marca:  Alfa Aesar™ J65022.!D
Codice prodotto. 15466689
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mg
-30°C to -10°C
191102-87-1
470.56
Light Sensitive and Hygroscopic
GGTI-2147
Off-white
A cell-permeable non-thiol peptidomimetic that acts as a potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I
C28H30N4O3
(S)-Methyl 2-(4-(((1H-imidazol-4-yl)methyl)amino)-2-(naphthalen-1-yl)benzamido)-4-methylpentanoate;
Soluble in DMSO
Solid