Learn More
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Descrizione
It is used as a catalyst in the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids, as a reducing agent in combination with triphenylphosphine (TPP) for the reduction of alpha-bromo carboxylic acid derivatives, and in the production of pure germanium. It also finds use as an intermediate for several optical processes. It is one of the most important dopants in silica glass for optical fibers. It is employed in the preparation of germanium dioxide which is used for wide camera lens, microscopy, IR-transparent glasses/windows/lenses, and for the core of fiber-optic lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 83.1°C |
Materiale o nome chimico | Germanium(IV) chloride |
Punto di fusione | -49.5°C |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | GeCl4 |
Numero UN | UN3264 |
Indice di Merck | 14,4410 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
N13L007 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | 010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06 |
N13L010 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | 010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06 |
P17G008 | Certificato di analisi | 27/12/2023 | 010509.22,010509.02,010509.14,010509.36,010509.06 |
Y17H007 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 010509.22,010509.14,010509.36,010509.06,010517.06 |
U06A034 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 010509.22,010509.14,010509.36,010509.06,010517.06 |