Learn More
Germanium(II) telluride, 99.999%, Thermo Scientific Chemicals
80.00€ - 287.43€
Identificatori chimici
CAS | 12025-39-7 |
---|---|
Formula molecolare | GeH2Te |
Molecular Weight (g/mol) | 202.25 |
Numero MDL | MFCD00135541 |
InChI Key | SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis |
PubChem CID | 16213264 |
IUPAC Name | germanetellone |
SMILES | [GeH2]=[Te] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15402287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045461.03 |
1 g |
80.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15412287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045461.06 |
5 g |
287.43€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12025-39-7 | |
202.25 | |
SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N | |
16213264 | |
[GeH2]=[Te] |
GeH2Te | |
MFCD00135541 | |
germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis | |
germanetellone |
Specifica
Germanium(II) telluride | |
12025-39-7 | |
Powder | |
GeH2Te | |
germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis | |
[GeH2]=[Te] | |
202.25 | |
200.19 |
725°C | |
Black | |
99.999% | |
MFCD00135541 | |
SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N | |
germanetellone | |
16213264 | |
6.14 |
Sicurezza e movimentazione
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 234-706-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures