Learn More
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13498428
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-53-8
Formula molecolare GeO2
Molecular Weight (g/mol) 104.59
Numero MDL MFCD00011030
InChI Key YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC Name dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium Dioxide
Punto di fusione 1115.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare GeO2
Indice di Merck 15,4443
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Peso formulazione 104.59
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Germanium dioxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.