Learn More
Germanium, 99.999%, (trace metal basis), powder, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10299203
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-56-4
Formula molecolare Ge
Molecular Weight (g/mol) 72.63
Numero MDL MFCD00085310
InChI Key GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC Name germanium
SMILES [Ge]
Specifica
Punti di ebollizione 2830.0°C
Materiale o nome chimico Germanium
Punto di fusione 937.0°C
Nota nome 99.999%
Colore Black to Gray
Forma fisica Glistening Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Indice di Merck 15, 4441
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
Peso formulazione 72.59
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.35
Densità 5.3500g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Germanium, powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.