Learn More
General Purpose Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Certified in strict accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards manufacture. Dual certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under our UKAS accrediatation.
Marca: Paragon Scientific N1.0
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in strict accordance with ASTM D2162
- Density g/mL in accordance with ASTM D1480
- For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
- Kinematic (cSt) & dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
- Standard Pack Size 500mL
- Fully traceable to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
0.9525 mPa.s (25 °C) | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation | |
500 mL |
Sicurezza e movimentazione
- N1.0
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Nominal values quoted