Learn More
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box features a lit that can be opened with one hand and a 90° angle hinge.
0.65€ - 2.30€
Specifica
Product Type | Sample Box |
---|---|
Colore | Translucent |
Descrizione | Aseptic Sample box |
Colore chiusura | Transparent |
Autoclavabile | Si |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10513713
|
Buerkle™
6206-0060 |
31 mm | 50 mL | 78 mm |
0.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10055271
|
Buerkle™
6206-0100 |
43 mm | 90 mL | 80 mm |
0.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10376992
|
Buerkle™
6206-0300 |
75 mm | 300 mL | 88 mm |
2.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- PP, transparent
- With area for labelling and with graduation
- Liquid/condensate in the lid runs into an absorbing groove integrated in the lid, nothing is lost, nothing can drip
- The box is completely tight, has no crevices, is therefore easy to fill and can be emptied without residues
- Produced under aseptic conditions
- Autoclavable and suitable for deep freezing
Specifica
Sample Box | |
Aseptic Sample box | |
Si | |
Suitable for Use with Foodstuffs | |
1 | |
Polypropylene |
Translucent | |
Transparent | |
Polypropylene | |
Sealing cover | |
Si | |
Sealing Cover with Absorbing Groove |