Learn More
Alla France™ Idrometro di densità per uso generico
Marca:  Alla France™ 3100MC140/20/H-qp
Codice prodotto. 11763423
  • 50.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 ciascuno
Idrometro di densità per uso generico
250 mm
Da 0,140 a 0,150 g/ml