Learn More
Cytiva Processor Plus Blot Processing Trays
For blot processing
228.48€ - 2451.06€
Specifica
Temperatura (sistema imperiale) operativa 39.2°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 4°C to 40°C
Visualizza altre specifiche
Includes: For Blot Processing Tray Pack
  • One tray support
  • Three blot processing mini trays
  • Three blot processing standard trays
  • One blot lid assembly with valves and tubing
  • One blot tray base
  • Four reagent bottles and a rack
  • Two wast bottle caps
  • One spirit level
  • One lid support
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10476724
Vedere i documenti
Cytiva
80-6444-23
Processor Plus™ System Blot Processing Tray Pack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10350845
Vedere i documenti
Cytiva
80-6444-42
Processor Plus™ System for Gel Staining and Blot Processing Blot Processing Mini Tray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Blot Processing Mini Tray
  • Tray volume: 10 to 50mL per chamber
  • Operating temperature: 4° to 40°C
Blot Processing Tray Pack
  • Trays for four mini- (up to 9 x 9.5cm) standard sized blots
  • High-speed peristaltic pump for fast delivery and removal of reagents
  • One 10-port valve for multiple reagent protocols and hazardous waste segregation
  • One rhomboid-shaped tray with smooth and even rocking for rapid fluid mixing and coverage
  • Nine preprogrammed and four user-defined protocols for proteins and nucleic acids
  • Protocol entry and editing, up to 30 steps
  • Removable protocol key for storing and protects critical protocols
Specifica
Specifica
39.2°F to 104°F
4°C to 40°C