Learn More
Cytiva Terreno per affinità nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow
Per la purificazione degli anticorpi monoclonali e policlonali. Il terreno per affinità Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow contiene proteina A nativa accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
756.00€ - 2174.96€
Specifica
Stabilità | Nessuna variazione significativa nelle prestazioni cromatografiche dopo 1 settimana di conservazione con urea 8M, Gua-HCI 6M, alcol benzilico 2% o etanolo 20% |
---|---|
Requisiti di stoccaggio | Da 2 a 8 °C |
Capacità di legame | >35 mg IgG umane/ml |
Product Type | nProtein A Sepharose 4 Fast Flow |
Portata | Da 150 a 250 cm/ora |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Intervallo di pH | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Intervallo di pH | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11359931
|
Cytiva
17-5280-01 |
Per la purificazione degli anticorpi monoclonali e policlonali | Da 3 a 9 | 5 ml | N/A | ||||
11379931
|
Cytiva
17-5280-04 |
For The PurifiCatIon of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Both Laboratory and Process Scale | 2 to 10 | 25 mL | N/A | ||||
Descrizione
- Perdita ridotta di proteina A con circa il doppio della capacità legante IgG totale della proteina A Sepharose CL-4B
- . Utilizzato nei processi approvati FDA su larga scala
- Prodotto senza l’utilizzo di componenti di origine animale
- La rigidità e l'elevato grado di sostituzione della matrice Fast Flow Sepharose 4 velocizzano i processi con liquidi aventi colture di cellule diluite in grandi quantità
- Elevata stabilità termica, chimica e meccanica
- Tollera concentrazioni elevate di agenti che modificano i legami di idrogeno
Specifica
Nessuna variazione significativa nelle prestazioni cromatografiche dopo 1 settimana di conservazione con urea 8M, Gua-HCI 6M, alcol benzilico 2% o etanolo 20% | |
>35 mg IgG umane/ml | |
Da 150 a 250 cm/ora | |
9.84 in. | |
100 kPa | |
Etanolo 20% |
Da 2 a 8 °C | |
nProtein A Sepharose 4 Fast Flow | |
90μ m | |
25 cm | |
Agarosio reticolato 4% | |
Proteina nativa A (S. aureus) |