Learn More
Hoefer™ Trays for HE 33 Mini Submarine Unit
Parti accessorie per unità sottomarina HE 33 Mini
90.30€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità sottomarina HE33 Mini |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 3.93 x 2.75 in. (10 x 7 cm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11549543
|
Hoefer™
HE45-10 |
Casting Tray |
90.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12064817
|
Hoefer™
HE42-10 |
Vassoio per gel |
90.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Running or Casting Trays
- 7 x 10 cm
Specifica
Unità sottomarina HE33 Mini | |
3.93 in. | |
2.75 in. |
3.93 x 2.75 in. (10 x 7 cm) | |
10 cm | |
7 cm |