Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Purificazione monofase di proteine marcate con GST e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti. Il terreno Glutathione Sepharose 4 Fast Flow è utilizzato per la purificazione di proteine marcate con GST da lisati batterici e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti.
761.00€ - 8900.00€
Specifica
Capacità di legame >10 mg/mL
Descrizione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed.
Portata <450 cm/hr.
Contenuto kit 10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size
Matrix Highly cross-linked 4% agarose
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11595015
Vedere i documenti
Cytiva
17-5132-02
100 mL
2264.00€
100mL
11585015
Vedere i documenti
Cytiva
17-5132-01
25 ml
761.00€
25mL
11505025
Vedere i documenti
Cytiva
17-5132-03
500 mL
8900.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
  • Glutatione accoppiato a Sepharose 4 Fast Flow tramite distanziatore 10 carbonio
  • Capacità legante delle proteine: ≈Terreno 10 mg GST di ricombinante/ml (a seconda della portata)
  • La capacità legante e le elevate proprietà di portata ne permettono la scalabilità
  • Le deboli condizioni di eluizione preservano l'antigenicità e la funzione delle proteine
  • Stabile in tutti i campioni comunemente utilizzati
  • Stabilità pH: da 3 a 12
Specifica
Specifica
>10 mg/mL
<450 cm/hr.
Highly cross-linked 4% agarose
4% Highly Cross-linked Agarose
base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm
Chromatography Media
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed.
10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size
3 to 12
4°C to 30°C, 20% Ethanol
90 μm
Glutathione and 10-carbon linker arm