Learn More
Cytiva Equilibration Tubes
Provides a convenient means for equilibrating IPG strips prior to 2-dimension electrophoresis
Marca:  Cytiva 80-6467-79
Codice prodotto. 11713773
  • 79.63€ / 12 sets
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Includes: Recommendation regarding equilibration solution volumes
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complete packsize: 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
For equilibrating IPG strips prior to 2-dimension electrophoresis