Learn More
Biochrom Disposable Visible/UV Cuvette
For use with UV-Visible spectrophotometers.
118.00€ - 196.00€
Specifica
Tipo | Cuvetta UV/visibile |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Plastica UV |
Quantità | Confezione da 100 |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10688095
|
Biochrom
80-3000-81 |
70 μL |
196.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10166714
|
Biochrom
80-3000-77 |
800 μL |
118.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Cella monouso per spettrofotometria visibile e UV
- Cammino ottico: 10 mm
Specifica
Cuvetta UV/visibile | |
Plastica UV | |
10 mm |
Sì | |
Confezione da 100 | |
Spettrofotometro GeneQuant 1300 Visibile/UV |