Learn More
Biochrom Sample Plate Replacement Kit
Per l'uso con lo spettrofotometro NanoVue Plus
Marca: Biochrom 28955301
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- The sample plates can be easily and quickly replaced should this ever become necessary
- Sample plates can be clipped in and out by the user
- Pathlength calibration must be performed following a change of plate
Specifica
No Display | |
Spettrofotometro NanoVue Plus | |
Rectangular |
Titolo del prodotto
Biochrom Sample Plate Replacement Kit > Sample Plate Replacement Kit