Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
Marca:  Fisherbrand™ 07 18 0935
Codice prodotto. 16368347
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Universal, longlife GC-Septa
  • Suitable for inlet temperatures of up to 340°C
  • Low bleeding (release of Siloxanes)
  • Good penetration and sealing properties (low fragmentation)
  • Long lifetime
  • No sticking to hot surfaces, so easily exchangeable
  • Ready-to-use; no further pre-treatment necessary
  • Packed with 25 pieces in a resealable amber Screw Neck Vial of 1st hydrol. Class
  • Available for all common gas chromatographs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Universal Injection Port Septum
340°C
Shimadzu (all models)
Shimadzu plug
Transparent
25/Pk.