Learn More
Gatifloxacin sesquihydrate
A broad spectrum antibiotic | CAS: 180200-66-2 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
39.90€ - 370.00€
Identificatori chimici
CAS | 180200-66-2 |
---|---|
Formula molecolare | C19H22FN3O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 375.40 |
Numero MDL | MFCD00895399 |
InChI Key | XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N |
PubChem CID | 5379 |
ChEBI | CHEBI:5280 |
IUPAC Name | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
SMILES | COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15497229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.03 |
1 g |
39.90€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15407239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.06 |
5 g |
99.90€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15417239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.14 |
25 g | N/A | ||||||
Descrizione
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
180200-66-2 | |
375.40 | |
XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N | |
CHEBI:5280 | |
COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 |
C19H22FN3O4 | |
MFCD00895399 | |
5379 | |
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
Specifica
Gatifloxacin sesquihydrate | |
Powder | |
White to Yellow | |
MFCD00895399 | |
14,4376 | |
XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N | |
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid | |
5379 | |
402.42 |
Gatifloxacin Sesquihydrate | |
180200-66-2 | |
C19H22FN3O4 | |
684°C | |
Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL | |
COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 | |
375.40 | |
CHEBI:5280 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1983600
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gatifloxacin sesquihydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Gatifloxacin sesquihydrate