Learn More
Thermo Scientific™ Cover for Precision™ Water Baths
Complement your water baths with a gassing hood, gable cover, designed to fit large flasks, or concentric ring cover for steaming.
186.93€ - 431.15€
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15335897
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3162639
Small Gassing Hood Precision 15L Shaking Water Baths
241.20€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-11-2025
Aggiungi al carrello
15345897
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3162640
Large Gassing Hood Precision 15L Shaking Water Baths
342.71€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-02-2026
Aggiungi al carrello
15345887
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSGPACL02
Clear Polycarbonate Gable Cover Precision 2L General Purpose Water Bath
186.93€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
15355887
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSGPACL05
Clear Polycarbonate Gable Cover Precision 2L and 5L General Purpose Water Baths
214.07€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15365887
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSGPACL10
Clear Polycarbonate Gable Cover Precision 10L General Purpose Water Baths
245.22€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15375887
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSGPACL20
Clear Polycarbonate Gable Cover Precision 20L and 28L General Purpose Water Baths
270.35€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15385887
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
GPSSL02
Stainless Steel Gable Cover Precision 2L General Purpose Water Bath
358.79€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
15325897
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
GPSSL20
Stainless Steel Gable Cover Precision 20L and 28L General Purpose Water Baths
431.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Complement your water baths with a gassing hood, gable cover, designed to fit large flasks, or concentric ring cover for steaming.
Gassing Hoods
  • Permit control over the atmosphere surrounding the sample
  • Improve temperature uniformity and reduce energy consumption
  • Polished stainless steel with plastic gas fitting
  • Each bath will accommodate 1 large hood or 2 small hoods
Gable Covers
  • Enhanced hinged design supports open lid configuration and easy lid removal
  • Accommodate taller labware with extended height
  • Polycarbonate and stainless steel models available
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Warranty
1 year