Learn More
BD Forniture GasPak™
Forniture e accessori per i sistemi diagnostici BD™ e i prodotti per la generazione di gas GasPak™
65.15€ - 178.00€
Specifica
Content And Storage | 15°C to 30°C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BD GasPak™ |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11713473
|
BD
271055 |
CO2 Indicator Strip | 50 Pk. |
178.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11703473
|
BD
271051 |
Striscia indicatrice GasPak™ Dry Anaerobic Indicator Strip | 100 Pk. |
134.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930997
|
BD
270303 |
Catalyst Replacement Charges | 10 Pk. | N/A | |||||
10252705
|
BD
260630 |
Tube Holder | 1 Each |
71.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
GasPak™ EZ Gas Generating Systems are complete, integrated systems that rapidly produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
Accessories include:
- CO2 Indicator Strips
- Dry Anaerobic Indicator Strips
- Tube Holder
- Catalyst Replacement Charges
- Catalyst Reaction Chamber
Specifica
15°C to 30°C | |
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria | |
BD GasPak™ |