missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GARNL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA554571
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: MFGRKRSVSF GGFGWIDKTM LASLKVKKQE LANSSDATLP DRPLSPPLTA PPTMKSSEFF EMLEKMQGIK LEEQKPGPQK NKDDYIPYPS IDEVVEKGGP YPQVI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 93%.
GARNL4 Polyclonal antibody specifically detects GARNL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica
GARNL4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RAP1GAP2 | |
GARNL4; GTPase activating RANGAP domain-like 4; GTPase activating Rap/RanGAP domain-like 4; GTPase-activating Rap/Ran-GAP domain-like protein 4; KIAA1039; RAP1 GTPase activating protein 2; rap1 GTPase-activating protein 2; RAP1GA2; RAP1GA3; Rap1GAP2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
23108 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunohistochemistry | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
Q684P5 | |
RAP1GAP2 | |
Recombinant protein corresponding to Human GARNL4 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto