Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves
Latex, powder-free surgical gloves with a micro-textured finish for secure instrument handling and grip during sterile procedures.
45.00€ - 47.10€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Visualizza altre specifiche
Allerta:
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17833812
Vedere i documenti
Ansell
331300685
8.5
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17873802
Vedere i documenti
Ansell
331300680
8
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17883602
Vedere i documenti
Ansell
331300665
6.5
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17823702
Vedere i documenti
Ansell
331300660
6
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17863652
Vedere i documenti
Ansell
331300670
7
47.10€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17833702
Vedere i documenti
Ansell
331300655
5.5
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17803712
Vedere i documenti
Ansell
331300675
7.5
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17813712
Vedere i documenti
Ansell
331300690
9
45.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D3577 certified
  • Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
  • Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Specifica
Specifica
ASTM D3577, ISO 10282
No
0.65
Single-use
8.66 ±0.79 mil
Specific
No
7.87 ±0.79 mil
Powder Free
7.87 ±0.79 mil
GAMMEX-3313006
290 mm
EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Healthcare
Natural
Fully Textured
0.22 ±0.02 mm
No
Latex
0.2 ±0.02 mm
Sterile
0.2 ±0.02 mm
11.4 in.