Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe SuperSorb™ panni sterili per camera bianca
GammaWipe Supersorb è un panno a due strati, sterile, ad alta assorbenza, consigliato per ambienti di Classe ISO 3 e superiori.
Marca: Berkshire™ GWSSST16
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
It is composed of 100% continuous filament polyester knit fabric. Each package is gamma irradiated sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level. This combination of properties provides Gamma Wipe Supersorb™ with the high level of cleanliness, abrasion resistance and chemical compatibility required for cleaning critical sterile processing environments.Specifica
Polyester | |
Ultrasonically Sealed | |
ISO Class 3 - 5, Cleanroom Class 1 - 100, EU Grade A/B/C/D |
Knitted | |
30 x 30 cm |