Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Aste di supporto in acciaio galvanizzato
Support your M10 laboratory stand bases with Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Support Rod for Stand Base. The rod has an internal diameter of 12mm.
7.15€ - 9.85€
Specifica
Materiale Galvanized Steel
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Product Type Support Rod
Da utilizzare con (apparecchiatura) M10 stand base
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10211831
Vedere i documenti
Usbeck Laborgeraete™
2102
600 mm
7.90€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10232911
Vedere i documenti
Usbeck Laborgeraete™
2103
750 mm
9.85€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10638752
Vedere i documenti
Usbeck Laborgeraete™
2101
550 mm
7.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Steel, zinc plated
  • Threaded M 10
  • Ø 12 mm
Specifica
Specifica
Galvanized Steel
Support Rod
1 Ea.
12 mm
M10 stand base