Learn More
Gallium ingot, 99.99999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
238.19€ - 2144.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-55-3
Formula molecolare Ga
Molecular Weight (g/mol) 69.72
Numero MDL MFCD00134045
InChI Key GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC Name gallium
SMILES [Ga]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11395749
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.14
25 g
238.19€
25g
11331238
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.18
50 g
388.94€
50g
11341238
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.30
250 g
1397.96€
250g
11351238
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010186.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-55-3
69.72
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
5360835
gallium
Ga
MFCD00134045
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
CHEBI:49631
[Ga]
Specifica
Gallium ingot
7440-55-3
Ga
UN2803
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
gallium
5360835
99.99999%
Silver
(metals basis)
MFCD00134045
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
[Ga]
69.72
CHEBI:49631
Ingot
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H290
May be corrosive to metals.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: GALLIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LW8600000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Requires overnight shipping with cold pack; Store at 2°C to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
Identificativo prodotto
  • Gallio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.