Learn More
Gallium ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
223.11€ - 1634.13€
Identificatori chimici
CAS | 7440-55-3 |
---|---|
Formula molecolare | Ga |
Molecular Weight (g/mol) | 69.72 |
Numero MDL | MFCD00134045 |
InChI Key | GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom |
PubChem CID | 5360835 |
ChEBI | CHEBI:49631 |
IUPAC Name | gallium |
SMILES | [Ga] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11305759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010188.14 |
25 g |
223.11€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11391238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010188.18 |
50 g | N/A | ||||||
11301248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010188.30 |
250 g |
1044.20€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11381238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010188.36 |
500 g |
1634.13€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-55-3 | |
69.72 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
5360835 | |
gallium |
Ga | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Specifica
Gallium ingot | |
7440-55-3 | |
Ga | |
UN2803 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
gallium | |
5360835 | |
99.99% |
Gray-Silver | |
(metals basis) | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
[Ga] | |
69.72 | |
CHEBI:49631 | |
Ingot |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H290
May be corrosive to metals.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: GALLIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LW8600000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Requires overnight shipping with cold pack; Store at 2°C to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
- Gallio
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.