Learn More
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
35.68€ - 489.44€
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium Indium Tin eutectic
Punto di fusione 10.7°C
Colore White
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11376948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.03
1 g
35.68€
1g
11356948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.09
10 g
154.77€
10g
11366948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.18
50 g
489.44€
50g
Descrizione
Descrizione
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Gallium Indium Tin eutectic
White
99.99% (Metals basis)
MFCD00144388
Odorless
10.7°C
Liquid
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Insoluble in water or organic solvents.
6.359
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packing Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals