Learn More
Gallium(III) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
In spectroscopic analysis
88.70€ - 301.00€
Identificatori chimici
CAS 12024-21-4
Formula molecolare Ga2O3
Molecular Weight (g/mol) 187.44
Numero MDL MFCD00011020
InChI Key AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11348327
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032102.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11338327
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032102.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
In spectroscopic analysisGallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
12024-21-4
187.44
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Ga2O3
MFCD00011020
digallium(3+) trioxidandiide
Specifica
Gallium(III) oxide
12024-21-4
(metals basis)
MFCD00011020
Insoluble in water; Soluble in alkalies; Very slightly soluble in hot acids.
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
187.44
99.99%
1.92
1900°C
Powder
Ga2O3
14,4346
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
digallium(3+) trioxidandiide
187.44
Odorless
6.44 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures