Learn More
Gallium(III) nitrate hydrate, 99.9998%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10319143
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Gallium(III) nitrate hydrate, 99.9998%, (trace metal basis), ACROS Organics, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, CAS: 69365-72-6, White, Grade: Trace Metal Basis, Melting Point: 110.0 deg.C, Molecular Formula: GaN3O9.xH2O, Molecular Weight: 255.74, Percent Purity: 99.9998%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69365-72-6
Formula molecolare GaN3O9
Molecular Weight (g/mol) 255.74
Numero MDL MFCD00149723
InChI Key CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Gallium(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 110.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9998%
Formula lineare Ga(NO3)3·xH2O
Indice di Merck 14, 4350
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name gallium(3+) trinitrate
Peso formulazione 255.74
Percent Purity 99.9998%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.