Learn More
Gallium(III) fluoride, anhydrous, 99.85% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 480.00€
Identificatori chimici
CAS 7783-51-9
Numero MDL MFCD00011021
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11388327
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032112.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11378327
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032112.06
5 g
480.00€
5g
Descrizione
Descrizione
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7783-51-9
MFCD00011021
Specifica
∼1000°C
800°C (sublimation)
7783-51-9
Powder
MFCD00011021
14,4354
99.85%
Moisture Sensitive
Gallium(III) fluoride
Anhydrous
White
(metals basis)
UN3260
126.72
Odorless
4.47g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA