Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Punti di ebollizione | 201°C |
Materiale o nome chimico | Gallium(III) chloride |
Punto di fusione | 78°C |
Colore | White |
Forma fisica | Beads |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.999% (Metal basis) |
Informazioni di solubilità | Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide |
Peso formulazione | 176.03 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido