Learn More
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
89.05€ - 760.00€
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.073
Numero MDL MFCD00011018
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15486675
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.06
5 g
89.05€
5g
15496675
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.14
25 g
251.00€
25g
15406685
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045026.22
100 g
760.00€
100g
Descrizione
Descrizione
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13450-90-3
176.073
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
26010
Cl[Ga](Cl)Cl
Cl3Ga
MFCD00011018
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
trichlorogallane
Specifica
201°C
78°C
Granules
MFCD00011018
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
trichlorogallane
26010
99.999%
Moisture sensitive
2.47
Gallium(III) chloride
13450-90-3
Cl3Ga
UN3260
Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Cl[Ga](Cl)Cl
176.073
176.03
Ampouled under argon
2.47
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LW9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gallium trichloride