Learn More
Gallium(III) chloride, 99.99+%, (trace metal basis), Anhydrous, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12377153
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-90-3
Formula molecolare Cl3Ga
Molecular Weight (g/mol) 176.08
InChI Key UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC Name trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 201.0°C
Materiale o nome chimico Gallium(III) chloride
Punto di fusione 78.0°C
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99+%
Formula lineare GaCl3
Indice di Merck 15,4378
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 176.08
Percent Purity ≥99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gallium trichloride