Learn More
Gallium(III) chloride, 99.99+%, (trace metal basis), Anhydrous, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
83.72€ - 864.30€
Identificatori chimici
CAS | 13450-90-3 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3Ga |
Molecular Weight (g/mol) | 176.08 |
InChI Key | UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K |
Sinonimo | gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue |
PubChem CID | 26010 |
IUPAC Name | trichlorogallane |
SMILES | Cl[Ga](Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12048598
|
Thermo Scientific Acros
444100050 |
5 g | Glass bottle |
83.72€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12377153
|
Thermo Scientific Acros
444100250 |
25 g | Glass bottle |
254.27€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12387153
|
Thermo Scientific Acros
444101000 |
100 g | Glass bottle |
864.30€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotteIdentificatori chimici
13450-90-3 | |
176.08 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
trichlorogallane |
Cl3Ga | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
26010 | |
Cl[Ga](Cl)Cl |
Specifica
201.0°C | |
78.0°C | |
99.99+% | |
GaCl3 | |
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue | |
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorogallane | |
26010 | |
≥99.99% |
Gallium(III) Chloride | |
13450-90-3 | |
Cl3Ga | |
15,4378 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Ga](Cl)Cl | |
176.08 | |
176.08 | |
Base per metalli in tracce |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store in a d
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-610-
- Gallium(III) chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P402-Conservare in luogo asciutto.