Learn More
Gallium(II) telluride, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
174.00€ - 636.00€
Identificatori chimici
CAS | 12024-14-5 |
---|---|
Formula molecolare | GaTe |
Molecular Weight (g/mol) | 197.323 |
Numero MDL | MFCD00135536 |
InChI Key | OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | gallium ii telluride |
PubChem CID | 14496722 |
IUPAC Name | tellanylidenegallium |
SMILES | [Ga]=[Te] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11354857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.03 |
1 g |
174.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11364857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.06 |
5 g |
636.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Gallium(II) telluride acts as a semiconductor is used in the electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12024-14-5 | |
197.323 | |
OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N | |
14496722 | |
[Ga]=[Te] |
GaTe | |
MFCD00135536 | |
gallium ii telluride | |
tellanylidenegallium |
Specifica
Gallium(II) telluride | |
(metals basis) | |
MFCD00135536 | |
Insoluble in water. | |
[Ga]=[Te] | |
197.323 | |
197.32 | |
Moisture sensitive |
12024-14-5 | |
GaTe | |
gallium ii telluride | |
OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidenegallium | |
14496722 | |
99.999% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H332
Toxic if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-690-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures