Learn More
Gallic acid, 98%
Codice prodotto. p-138176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-91-7
Formula molecolare C7H6O5
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00002510
InChI Key LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Gallic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 253.0°C
Colore Yellow to Beige
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L cold water. Other solubilities: easily soluble in warmed water, very soluble in ethanol: 160g/L, acetone: 200g/l, soluble in glycerol: 100g/L, slightly soluble in, ether: 10g/L, insoluble in benzene, chloroform, petrol ether
Peso formulazione 170.12
Percent Purity 98%
Densità 1.6940g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Powder
Gravità specifica 1.694
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.