Learn More
Galectin-4 Mouse anti-Human, Clone: 3C2G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66686-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16888795
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 04-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
GAL4 is a transcriptional activator which activates genes necessary for galactose catabolism. The DNA binding domain of GAL4 is contained in the first 74 amino acids and contains a "zinc finger" sequence motif. However, amino acids 1-147 have been shown to bind to DNA in vitro. While GAL4 (1-74) bind DNA specifically, it is with a lower affinity than the GAL4 (1-147). GAL4 (1-147) binds to a specific 17 base pair nucleotide sequence, but alone is insufficient to activate transcription. Either of the two acidic activating regions, activating region I (amino acids 148-238) or activating region II (amino acids 768-881), must be joined to activate transcription.
Spécification
Spécification
Galectin-4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P56470
LGALS4
Galectin-4 Fusion Protein Ag4049
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
3C2G3
Unconjugated
LGALS4
Antigen NY CO 27, Gal 4, GAL4, Galectin-4, L 36 lactose binding protein, L36LBP, Lactose binding lectin 4, LGALS4
Mouse
Protein A
RUO
3960
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis