Learn More
Gadolinium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
73.89€ - 148.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-54-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Gd
Molecular Weight (g/mol) 157.25
Numero MDL MFCD00011022
InChI Key UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC Name gadolinium
SMILES [Gd]
Visualizza altre specifiche
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10673093
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
PLGD2-2Y
125 mL Triple-leached LDPE bottle
73.89€
125mL
10010552
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
PLGD2-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
148.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Gd1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Identificatori chimici
7440-54-2, 7697-37-2, 7732-18-5
157.25
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33375
[Gd]
Gd
MFCD00011022
23982
gadolinium
Specifica
Gadolinium Standard
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Gd
AA, ICP
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
[Gd]
2% HNO3
23982
Assurance
7440-54-2, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
MFCD00011022
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
gadolinium
157.25
CHEBI:33375
Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLGD2-2Y, -2X    10,000    PLGD2-3Y, -3X
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Product intended for laboratory use only