Learn More
Gadolinium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Nomi componenti o analita | Gd |
Concentrazione | 1±0.02 g/L |
Tipo | Mass Spectrometry Standard |
Elemento | Gd |
Solvent or Matrix | Nitric Acid |
Quantità | 100 mL |