Learn More
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
72.76€ - 317.58€
Identificatori chimici
CAS | 13765-26-9 |
---|---|
Formula molecolare | F3Gd |
Molecular Weight (g/mol) | 214.25 |
Numero MDL | MFCD00016113 |
InChI Key | TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | gadolinium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Gd+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11331029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011293.09 |
10 g |
72.76€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11321029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011293.18 |
50 g |
317.58€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13765-26-9 | |
214.25 | |
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Gd+3] |
F3Gd | |
MFCD00016113 | |
gadolinium(3+) trifluoride |
Specifica
Gadolinium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
White | |
(REO) | |
MFCD00016113 | |
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K | |
gadolinium(3+) trifluoride | |
214.25 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
1231°C | |
13765-26-9 | |
Crystalline | |
F3Gd | |
Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Gd+3] | |
214.25 | |
99.99% | |
Odorless | |
7.1 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-369-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen