Learn More
Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
52.41€ - 585.92€
Identificatori chimici
CAS 30010-20-9
Formula molecolare Br3Gd
Molecular Weight (g/mol) 396.96
Numero MDL MFCD00049741
InChI Key KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11336658
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11346658
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11326658
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.22
100 g
585.92€
100g
Descrizione
Descrizione
It acts as dopant material. It is employed in gamma-ray spectroscopy, medical imaging, nuclear and high energy physics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
30010-20-9
396.96
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
[Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
Br3Gd
MFCD00049741
gadolinium(3+) tribromide
Specifica
Gadolinium(III) bromide hydrate
30010-20-9
(REO)
MFCD00049741
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
gadolinium(3+) tribromide
396.96 (Anhydrous)
Reacton™
186°C
Crystalline
Br3Gd
Soluble in water.
[Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3]
396.96
99.99%
Hygroscopic
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-494-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals