Learn More
Gadolinium boride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
47.94€ - 128.64€
Identificatori chimici
CAS 12008-06-9
Formula molecolare B6Gd
Molecular Weight (g/mol) 222.11
Numero MDL MFCD00049942
InChI Key FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 25021694
IUPAC Name gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
SMILES [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11393618
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039225.03
1 g
47.94€
1g
11303628
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039225.06
5 g
128.64€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
12008-06-9
222.11
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
25021694
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
B6Gd
MFCD00049942
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
Specifica
Gadolinium boride
Powder
B6Gd
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
222.11
222.12
Odorless
12008-06-9
(metals basis)
MFCD00049942
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
25021694
99.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 234-530-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures